4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 248 EUR
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 165 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000727
Núm. CAS: 4122-68-3
UN: 3261
ADR: 8,III