6-Bromo-4-chloroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 127 EUR
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formula: C₈H₄BrClN₂
MW: 243.4878 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862191
Núm. CAS: 38267-96-8