2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Metil-3-nitro-2-piridona, 2-Metil-5-nitro-6-piridona, 6-Hidroxi-2-metil-5-nitropiridina, 6-Hidroxi-5-nitro-2-picolina, 2-Hidroxi-6-metil-3-nitropiridina
OR5270-100G OR5270-25G OR5270-5G
APOSOR5270-100GEA 246 EUR
APOSOR5270-100G APOSOR5270-25G APOSOR5270-5G
2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina
2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Pto. de fusión: 222…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001414
Núm. CAS: 39745-39-6