5-Amino-2-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-2-picolina, 6-Metil-3-piridilamina, 3-Amino-6-picolina
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 53.8 EUR
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-metilpiridina 98%
5-Amino-2-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833389
Núm. CAS: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III