5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 97.3 EUR
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13189494
Núm. CAS: 1060812-84-1