2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
OR5275-25G OR5275-5G
APOSOR5275-25GEA 29 EUR
APOSOR5275-25G APOSOR5275-5G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130041
Núm. CAS: 50419-58-4