1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52750-25G OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA 324 EUR
APOSOR52750-25G APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,1396 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112586
Núm. CAS: 156808-79-6