1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 42.2 EUR
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,1396 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04108532
Núm. CAS: 84964-24-9