4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 219 EUR
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16618975
Núm. CAS: 1201643-59-5