3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
OR52763-5G
APOSOR52763-5GEA
191
EUR
APOSOR52763-5G
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Formula:
C₉H₁₁BrN₂O MW: 243,1004 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11656285 Núm. CAS: 200064-13-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...