1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 0 EUR
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01365906
Núm. CAS: 67455-41-8