6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52768-1G OR52768-250MG
APOSOR52768-1GEA 422 EUR
APOSOR52768-1G APOSOR52768-250MG
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06447399
Núm. CAS: 55403-29-7