4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52771-1G OR52771-250MG
APOSOR52771-1GEA 899 EUR
APOSOR52771-1G APOSOR52771-250MG
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646275
Núm. CAS: 52311-35-0