2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5278-1G OR5278-250MG OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA 328 EUR
APOSOR5278-1G APOSOR5278-250MG APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269226
Núm. CAS: 123533-41-5