1-Phenylethyl mercaptan 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 292 EUR
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀S
Pto. Ebullición: 83…84 °C
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053515
Núm. CAS: 6263-65-6