1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52783-1G OR52783-5G
APOSOR52783-1GEA 0 EUR
APOSOR52783-1G APOSOR52783-5G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257141
Núm. CAS: 111043-09-5