Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxyanthranilic acid
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 217 EUR
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007700
Núm. CAS: 548-93-6