3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 290 EUR
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797571
Núm. CAS: 76045-71-1