3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 957 EUR
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00034435
Núm. CAS: 28252-81-5