(±)-α-Bromo-γ-butirolactona 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona
Formula: C₄H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 138 °C/6mmHg
Densidad: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005387
Núm. CAS: 5061-21-2