D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-deoxy-D-glucopyranose Hydrochloride, D-Glucosamine hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 52.2 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₅
MW: 215,63 g/mol
Pto. de fusión: ca 192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135831
Núm. CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1