Benceno-1,3-disulfonato de disodio 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 29 EUR
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Benceno-1,3-disulfonato de disodio 94%
Benceno-1,3-disulfonato de disodio
Formula: C₆H₄Na₂O₆S₂
MW: 282.21 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007492
Núm. CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4