4,6-Dichloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5287-1G OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA 56.7 EUR
APOSOR5287-1G APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156141
Núm. CAS: 4203-18-3