3-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
3-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo 98%
3-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258759
Núm. CAS: 6307-87-5