2,5-Diclorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,5-dichlorobenzoate
OR52895-100G OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA 198 EUR
APOSOR52895-100G APOSOR52895-25G
2,5-Diclorobenzoato de metilo 98%
2,5-Diclorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000606
Núm. CAS: 2905-69-3