Methyl-4-phenylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52898-100G
APOSOR52898-100GEA 365 EUR
APOSOR52898-100G
Methyl-4-phenylbenzoate
Methyl-4-phenylbenzoate
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017200
Núm. CAS: 720-75-2