1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
OR52903-1G OR52903-5G
APOSOR52903-1GEA 168 EUR
APOSOR52903-1G APOSOR52903-5G
1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
1-Hidroxi-2-naftoato de metilo
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043823
Núm. CAS: 948-03-8