4-Bromo-2-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 307 EUR
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
4-Bromo-2-nitrobenzoato de metilo 98%
4-Bromo-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699645
Núm. CAS: 158580-57-5