Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 513 EUR
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144770
Núm. CAS: 251085-87-7