7,8-Dicloroisoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 140 EUR
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dicloroisoquinolina 98%
7,8-Dicloroisoquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258638
Núm. CAS: 61563-36-8