Metilo 5-nitrosalicilato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52922-100G OR52922-25G
APOSOR52922-100GEA 271 EUR
APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
Metilo 5-nitrosalicilato 95%
Metilo 5-nitrosalicilato
Formula: C₈H₇NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024695
Núm. CAS: 17302-46-4