Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 313 EUR
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02690144
Núm. CAS: 108166-01-4