4-Amino-2-clorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-clorobenzonitrilo 98%
4-Amino-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035926
Núm. CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III