Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 353 EUR
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo 96%
Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo
Formula: C₆H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040923
Núm. CAS: 40635-67-4