Cloruro de dicloroacetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Cloruro de dicloroacetilo 97%
Cloruro de dicloroacetilo
Formula: C₂HCl₃O
MW: 147.39 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Densidad: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000840
Núm. CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,03078