8-Aminoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-8-ilamina
OR5298-100G OR5298-25G OR5298-5G
APOSOR5298-100GEA 183 EUR
APOSOR5298-100G APOSOR5298-25G APOSOR5298-5G
8-Aminoquinolina 98%
8-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 174 °C/26mmHg
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006809
Núm. CAS: 578-66-5
EINECS: 209-427-9