4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 290 EUR
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₈H₁₀N₄
MW: 162,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124667
Núm. CAS: 41601-44-9