Ciclopropanocarboxilato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ciclopropanocarboxilato de etilo 98%
Ciclopropanocarboxilato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Densidad: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001282
Núm. CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3 II