Etilo (S)-(-)-lactato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Hidroxipropionato de etilo
OR5301-500G
APOSOR5301-500GEA 43.5 EUR
APOSOR5301-500G
Etilo (S)-(-)-lactato 99%
Etilo (S)-(-)-lactato
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004518
Núm. CAS: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III