1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 256 EUR
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formula: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01719807
Núm. CAS: 23856-21-5