1-Iodopentano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 120 EUR
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentano 98%
1-Iodopentano
Formula: C₅H₁₁I
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001100
Núm. CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III