5-Bromo-8-quinolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-25GEA 286 EUR
APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457011
Núm. CAS: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2