Malonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5304-100G OR5304-500G
APOSOR5304-100GEA 62.5 EUR
APOSOR5304-100G APOSOR5304-500G
Malonamida 98%
Malonamida
Reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates: Anal. Chim. Acta, 108, 421 (1979).
Formula: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008034
Núm. CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8