Ácido 2,5-dicloro-3-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53044-5G
APOSOR53044-5GEA 166 EUR
APOSOR53044-5G
Ácido 2,5-dicloro-3-nitrobenzoico 95%
Ácido 2,5-dicloro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,01 g/mol
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014691
Núm. CAS: 88-86-8
EINECS: 201-862-2