4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR53047-25G
APOSOR53047-25GEA 71.2 EUR
APOSOR53047-25G
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Formula: C₁₄H₁₇ClN₂O₄
MW: 312,7500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751265
Núm. CAS: 183322-18-1