3-Hidroxibenzoato de metilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 290 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
3-Hidroxibenzoato de metilo 99%
3-Hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 280…281 °C/708mmHg
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002295
Núm. CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5