4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53050-1G OR53050-250MG
APOSOR53050-1GEA 198 EUR
APOSOR53050-1G APOSOR53050-250MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846188
Núm. CAS: 875515-76-7