2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-(p-tolyl)acetic acid, H-DL-4-Me-Gly-OH
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 72.5 EUR
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665357
Núm. CAS: 13227-01-5