Bencenosulfonato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Bencenosulfonato de metilo 98%
Bencenosulfonato de metilo
Formula: C₇H₈O₃S
Pto. Ebullición: 147…150 °C/13mmHg
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014737
Núm. CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III