Piruvaldehído 35% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR53061-100G OR53061-1KG OR53061-500G
APOSOR53061-100GEA 36.4 EUR
APOSOR53061-100G APOSOR53061-1KG APOSOR53061-500G
Piruvaldehído 35% en solución acuosa
Piruvaldehído
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006960
Núm. CAS: 78-98-8